Learn More
Sartorius Puntas Optifit, recargas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 10427312 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
0,5 a 200 μL
De 0,1 a 10 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 to 1000 μl
De 100 to 5000 μl
De 1000 a 10000 μl
De 5 to 350 μl
De 50 to 1200 μl
Envase:
A granel en caja
A granel en caja de cartón
Paquete de recarga
Paquete doble de recarga
Torre de recarga
Unit Size:
1000 PCS
960 PCS
paquete de 250
Product Code. Código de color Esterilidad Volumen (métrico) Envase unitSize
10427312 Morado No estéril De 50 to 1200 μl Paquete doble de recarga 960 PCS
12449750 Gris No estéril De 0,1 a 10 μl Torre de recarga 960 PCS
13167204 Gris No estéril 0,1 a 10 μL A granel en caja 1000 PCS
13184554 Naranja No estéril De 5 to 350 μl Torre de recarga 960 PCS
10620803 Amarillo No estéril 0,5 a 200 μL Torre de recarga 960 PCS
11542934 Azul Estéril De 10 a 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
10443802 Azul No estéril De 10 to 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
10654973 Verde No estéril De 100 to 5000 μl A granel en caja de cartón 1000 PCS
15161037 Rojo No estéril De 1000 a 10000 μl A granel en caja paquete de 250
9 options
Product Code. 10427312
Brand: Sartorius 791202
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las recargas de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
Compatibles con la función Optiload en pipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con pipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
  • Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
    • Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
    • Torres de recarga: compactas y ecológicas
    • Cajas de cartón a granel: cajas a granel económicas–
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) De 50 to 1200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparent
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 7,15 cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Método de esterilización Autoclave a 121°C
Formato Gradilla
Estilo de punta Punta de pipeta
Envase Paquete doble de recarga
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Morado
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius, Sartorius Biohit Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduado No
Línea de productos Optifit