Descripción
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
- Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
- Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
- Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
- Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con pipetas Sartorius
- Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
- Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
- Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
- Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
- Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
- El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
- Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
- Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
- Torres de recarga: compactas y ecológicas
- Cajas de cartón a granel: cajas a granel económicas–
- El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
- Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 5 to 350 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparent |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 5,4 cm |
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Método de esterilización | Autoclave a 121°C |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Punta de pipeta |
| Mostrar más |