Learn More
Sartorius Puntas Optifit, recargas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15161037 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
0,5 a 200 μL
De 0,1 a 10 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 to 1000 μl
De 100 to 5000 μl
De 1000 a 10000 μl
De 5 to 350 μl
De 50 to 1200 μl
Envase:
A granel en caja
A granel en caja de cartón
Paquete de recarga
Paquete doble de recarga
Torre de recarga
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
960 PCS
paquete de 250
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15161037
Marca: Sartorius LH780316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las recargas de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
Compatibles con la función Optiload en micropipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
  • Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
    • Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
    • Torres de recarga: compactas y ecológicas
    • Cajas de cartón a granel: cajas a granel económicas–
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1000 a 10000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Rojo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 15,5cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Método de esterilización Autoclave a 121°C
Formato Bulk, Bagged
Estilo de punta Punta Optifit
Envase A granel en caja
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Rojo
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE, Sartorius eLINE, Sartorius Picus
Graduado No
Línea de productos Optifit