Learn More
Sartorius Puntas Optifit, gradillas individuales
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 200 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 a 1000 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 350 μl
De 5 a 350 μL
De 50 a 1200 μl
De 50 a 1200 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Verde
Longitud (métrico):
3,15cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
960 PCS
paquete de 960
Descripción
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
- Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
- Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
- Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
- Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
- Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
- Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
- Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
- Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
- Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
- Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
- El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
- Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
- Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
- Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μl |
| filtradas por | Non-filtered |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Gris |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,24 in |
| Longitud (métrico) | 3,15cm |
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur