Learn More
Sartorius Puntas Optifit, gradillas individuales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las gradillas individuales de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Marca:  Sartorius 780304
15.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10674973
  • 24.70€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Compatibles con la función Optiload en micropipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 5000 μl
No estéril
Autoclavable
15cm
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Gradilla
Non-filtered Tips
Single-use
No
Polipropileno
Non-filtered
Verde
5,9 in
CE, ISO 9001, ISO 13485
5000 μL
Punta Optifit
Verde
Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus, Sartorius Picus™
Optifit™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
Título del producto
Sartorius Puntas Optifit, gradillas individuales > De 100 a 5000 μl; 150 mm de longitud; verde; no estériles; bandeja única; cant.: 50