Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
177.00€ - 245.00€
Especificaciones
Cartucho/filtro Filtro de bayoneta serie N (solo filtros Honeywell con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2)
Certificaciones/conformidad EN 136:1998, Categoría de EPI según CE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0070-236-079-06-06-0023, Atestado CE: 0070-236-079-06-06-0023, declaración de conformidad INRS - 1715231
Color Negro
Tipo de producto Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
Con válvula de exhalación Sí
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11856930
Ver documentos
Honeywell™
1715241
M
245.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11867000
Ver documentos
Honeywell™
1715251
L
242.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12535924
Ver documentos
Honeywell™
1715231
Pequeño
177.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Description: Polycarbonate Visor with Silicone Skirt, Face Blank, and Exhalation Valve. Integrated Plastic Diaphragm
  • Cartridge/Filter: Bayonet N-Series Filter (EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters Only)
  • Lens Type: Full Lens
  • Material (Lens): Polycarbonate
  • Harness Style: Five-Strap Head Harness, with Quick Release Adjusting Buckles
  • Certifications/Compliance: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • For Use With (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industry, Mechanical Industry, Automotive Industry, Chemical Industry
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de bayoneta serie N (solo filtros Honeywell con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2)
Negro
Sí
Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
Policarbonato
EN 136:1998, Categoría de EPI según CE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0070-236-079-06-06-0023, Atestado CE: 0070-236-079-06-06-0023, declaración de conformidad INRS - 1715231
Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
Silicona
Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida