Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Marca: Macherey-Nagel™ 726081.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 340 °C a 360 °C | |
60 m |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 1 | |
Separación de componentes según los puntos de ebullición | |
0,5 μm | |
1 unidad |