Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726742.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 17 | |
De 320 °C a 340 °C | |
30 m |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
Análisis de esteroides, Análisis de pesticidas, Análisis de fármacos | |
0,15 μm | |
1 unidad |