Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Marca: Macherey-Nagel™ 726880.50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 260 °C a 280 °C | |
50 m |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 210 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,5 μm | |
1 unidad |