Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726874.50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 260 °C a 280 °C | |
50 m |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 210 | |
GC | |
0,5 μm | |
1 unidad |