Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 225
Marca: Macherey-Nagel™ 726118.30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 260 °C a 280 °C | |
30 m |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 225 | |
Cromatografía de gases (GC) | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 225 > D.I.: 0,25mm; longitud: 30 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido