Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726095.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
GC, Dioxinas | |
0,35 μm | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 240 | |
De 260 °C a 280 °C | |
60 m |