Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 240 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726089.30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
FAME, Dioxinas | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 240 | |
De 260 °C a 280 °C | |
30 m |