Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 High Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726807.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G27 | |
340 °C | |
60 m |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
Optima™ 5 | |
GC | |
1 μm | |
1 unidad |