Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 725815.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12432830
  • 1385.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
0,4 mm
Columna capilar para GC
MS Accent Optima™ 5
GC
0,35 μm
1 unidad
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
0,2 mm
G1, G2, G38
De 320 °C a 340 °C
50 m