Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 725812.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
Columna capilar para GC | |
MS Accent Optima™ 5 | |
GC | |
1 μm | |
1 unidad |
Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
De 320 °C a 340 °C | |
25 m |