Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Capillary Columns for GC
Ideal for MSD and PND detectors. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ-3 Capillary Columns for GC are polysiloxane phase columns with autoselective polarity. The analytes determine the polarity of the phase. Available in a range of diameters, lengths and film thicknesses.
Marca:  Macherey-Nagel™ 726440.60
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410132
  • 1475.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La fase de polisiloxano con polaridad autoelectiva es ideal para los detectores MSD y PND en la cromatografía de gases.
  • La fase polar media sin grupos CN es única de Macherey-Nagel: no hay fases similares
  • Los analitos determinan la polaridad de la fase, en algún lugar entre OPTIMA™ 5 no polar y OPTIMA™ 1701 de polaridad media
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas:
    • Para columnas con DI de 0,1–0,32 mm: 340°C para operaciones isotérmicas, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
    • Para columnas con DI de 0,53 mm: 320°C para operaciones isotérmicas, 340 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
0,5 mm
Columna capilar para GC
Optima™ d-3
GC
0,25 μm
1 unidad
Ideales para detectores MSD y PND
0,32 mm
G49
De 340 °C a 360 °C
60 m