Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC d-6 Optima™
Código de producto. 10699951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10699951
Marca: Macherey-Nagel™ 726481.30
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideales para detectores MSD y PND
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ d-6
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Grosor de película 0,35 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad