Learn More
Kit de inicio de disolventes para LC/MS Optima™, incluye 1 l de acetonitrilo, 1 l de metanol, 1 l de alcohol isopropilo y 1 l de agua apta para LC/MS Optima™
Kit de inicio con reactivos y frascos de vidrio ámbar para el desarrollo de la fase móvil para LC/MS
Marca: Fisher Chemical LCMSKIT
309.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit de inicio incluye un frasco de vidrio ámbar de 1 l para cada uno de los siguientes reactivos:
- A955-1, acetonitrilo para LC/MS Optima
- A456-1. metanol para LC/MS Optima
- A461-1, alcohol isopropilo para LC/MS Optima
- W6-1, agua para LC/MS Optima
- Se incluye un frasco de vidrio ámbar de 1 l vacío para mezclar los reactivos para la fase móvil
Especificaciones
1 por caja | |
Creación de fase móvil | |
LC/MS Solvents Starter Kit |
Título del producto
Kit de inicio de disolventes para LC/MS Optima™, incluye 1 l de acetonitrilo, 1 l de metanol, 1 l de alcohol isopropilo y 1 l de agua apta para LC/MS Optima™ > 1 caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido