Learn More
Solución de optimización, elementos - Mg,Cu,Rh,Cd,In,Ba,Ce,Pb,U para ICP 0,01 mg/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.
Marca:  Fisher Chemical OP 002 500
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Código de producto. 12936223
  • 890.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Optimising Solution (9 Elements)
Frasco
Solución de optimización
Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba
Liquid
0.01mg/L
500 mL
1760
1% HNO3
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Optimising Solution - 0,01mg/l each of; Mg ; Cu ; Rh ; Cd ; In ; Ba ; ,Ce ; Pb ; U in HNO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, copperdinitrate, indium(III) nitrate, pentahydrate, cadmium nitrate, rhodium trichlori