Learn More
Tampón OPTIZYME™ BamHI 10X, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11944862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
11944862 5 x 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11944862
Marca: Fisher BioReagents BP80891
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Composición del tampón 1X:
10 mM de Tris-HCl (pH 8 a 37 °C), 5 mM de MgCl2, 100 mM de KCl, Triton X-100 al 0,02 %, 0,1 mg/ml de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tampón BamHI
Forma física Líquido
Cantidad 5 x 1 ml
Formulación 10 mM de Tris HCl (pH 8 a 37 °C), 5 mM de MgCl2, 100 mM de KCl, Triton™ X-100 al 0,02 %, 0,1 mg/ml de BSA
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.