Learn More
ADN polimerasa I OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Código de producto. 12807172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
500 unidades
12807172 500 U 500 unidades
12817172 2500 U 2500 unidades
2 options
Código de producto. 12807172
Marca: Fisher BioReagents BP81091
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ADN Pol I OPTIZYME™ es una ADN polimerasa dependiente de las muestras que cataliza la síntesis de ADN 5'-> 3', y presenta la actividad de 3'-> 5'-exonucleasa, 5-> 3'-exonucleasa y ARNasa H.
Aplicaciones y características:
  • La ADN polimerasa I OPTIZYME etiqueta el ADN por traslación por muestras junto con la ADNasa I.
  • Síntesis de ADNc de segunda cadena junto con ARNasa H.
  • Incorporación de nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina, aminoalilo y fluorescencia).
  • Activo en tampones para enzimas de restricción OPTIZYME y transcriptasa inversa.
Suministrado con:
10X tampón de ADN Pol I OPTIZYME: 500 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Fuente: Células de E. Coli con un gen polA clonado para E.Coli
Control de calidad:
Sin endodesoxirribonucleasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Color Incolora
pH 7.5
Para utilizar con (aplicación) La ADN polimerasa I marca el ADN mediante traslación por muestras junto con la ADNasa I, síntesis de ADNc de segunda cadena junto con la ARNasa H, incorporación de nucleótidos modificados, transcriptasas inversas
Tampón de almacenamiento Tampón ADN pol. I OPTIZYME™ 10X: 500 mM de Tris HCl (pH 7,5 a 25 °C), 100 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Células E. coli con un gen polA clonado
Cantidad 500 U
Tipo de producto DNA Polymerase I
Formulario Líquido