Learn More
Thermo Scientific™ Disco de optoquina (disco P)
Código de producto. p-4525256
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
1 cartucho/pack
5 cartuchos/pack
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 250
Código de producto. 11429858
Marca: Thermo Scientific™ DD0001B
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
Aviso sobre pedidos:
5 μg. 50 discos/cartucho. 1 carro/paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Optoquina (clorhidrato de etilhidrocupreína)
Concentración 5 µg
Tipo de producto Disco de optoquina
Tipo de prueba Diferenciación de Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos
Material Papel
Tipo de empaquetado 5 cartuchos/pack
Cantidad 50 discos/cartucho
Especie Streptococcus pneumoniae