Learn More
Tocris Bioscience™ OR-486
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
Potent and selective inhibitor of catechol-O-methyl-transferase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | OR-486 |
| CAS | 7659-29-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C6H4N2O6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.11 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 200.106 |