Learn More
LOVIBOND™ Kit estándar de verificación para colorímetro MD600
Para MD600, MD610, MD640 e instrumentos anteriores (MaxiDirect y MC500).
Marca:  LOVIBOND™ 215640
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Código de producto. 15847344
  • 194.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Includes:
  • Solución cero en vial de fotómetro sellado
  • 6 soluciones estándar de verificación en vial de fotómetro sellado
  • Cubierta protectora de luz
  • Certificado de conformidad
  • Ficha de instrucciones
Descripción
Descripción
Para fotómetro MaxiDirect y colorímetro MD 600.
  • Contiene un conjunto de soluciones secundarias estándar específicas para cada longitud de onda utilizada por el colorímetro, lo que permite al analista comprobar el rendimiento de los fotómetros en todo el intervalo fotométrico
  • Una vez medidos, los resultados pueden comprobarse con las tolerancias indicadas en el certificado de conformidad
  • Compatible con todas las longitudes de onda de instrumentos: 430, 530, 560, 580, 610 y 660 nm
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Kit de comprobación estándar
    Compruebe la precisión de los fotómetros y la validez de los resultados
    Fotómetro MaxiDirect y colorímetro MD 600.
    • Solución cero en vial de fotómetro sellado
    • 6 soluciones estándar de verificación en vial de fotómetro sellado
    • Cubierta protectora de luz
    • Certificado de conformidad
    • Ficha de instrucciones