Learn More
IKA™ Agitador orbital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10316411 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Modelo:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacidad portante (métrico):
2 kg
7,5 kg
Pantalla:
LCD
Línea LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10316411
Marca: IKA™ 0002980000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Admite casi todas las formas y tamaños de recipientes, con una amplia gama de combinaciones de accesorios. Los agitadores orbitales IKA™ están disponibles en una gran variedad de modelos, con funciones para satisfacer numerosas necesidades científicas.
Los agitadores orbitales KS incluyen una amplia gama de combinaciones de accesorios para poder adaptarse a casi todas las formas y tamaños de recipientes. Los accesorios no están incluidos. Se venden por separado.
Los modelos KS 130 son agitadores orbitales pequeños y silenciosos que garantizan una larga vida útil con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 2 kg.
Los modelos KS 260  son agitadores orbitales compactos y planos con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 7,5 kg.
KS 130/260 básico:
  • Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
  • La pantalla LED muestra el ajuste de velocidad y tiempo
Control KS130/260**:
  • Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
  • Una pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
  • Reloj de conmutación de hora electrónico: de 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo (sin fin)
  • Con posicionamiento de punto final integrado (para muestreo automatizado controlado por robot)
  • Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas con labworldsoft™
**Versión especial con dirección de rotación inversa a petición
KS 501 Digital: agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con un agradable diseño, una superficie de montaje grande y una capacidad de carga de hasta 15 kg.
  • Control de velocidad infinitamente variable de 0 a 300 rpm
  • Indicador digital
  • Diámetro orbital de 30 mm
  • Ideal para recipientes con un volumen de más de 250 ml (matraces redondos, matraces Erlenmeyer, matraces de cultivo y frascos de cultivo)
  • Ideal para pruebas de crecimiento biológico y microbiológico, para la producción de soluciones madre
  • Funcionamiento continuo garantizado (sin fin) incluso con cargas extremas
  • Incluye temporizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 80 a 800 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Vataje 45 W
Tipo de producto Agitador orbital
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 316 mm
Altura (métrico) 98 mm
Anchura (métrico) 270 mm
Peso (métrico) 8,8 kg
Tipo de controlador Analógico
Modelo KS 130 Basic
Pantalla Línea LED
Intervalo del temporizador De 5 a 50 min