Learn More
IKA™ Agitador orbital
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Modelo:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacidad portante (métrico):
2 kg
7,5 kg
Pantalla:
LCD
Línea LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los agitadores orbitales KS incluyen una amplia gama de combinaciones de accesorios para poder adaptarse a casi todas las formas y tamaños de recipientes. Los accesorios no están incluidos. Se venden por separado.
Los modelos KS 130 son agitadores orbitales pequeños y silenciosos que garantizan una larga vida útil con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 2 kg.
Los modelos KS 260 son agitadores orbitales compactos y planos con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 7,5 kg.
KS 130/260 básico:
Control KS130/260**:
KS 501 Digital: agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con un agradable diseño, una superficie de montaje grande y una capacidad de carga de hasta 15 kg.
Los modelos KS 130 son agitadores orbitales pequeños y silenciosos que garantizan una larga vida útil con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 2 kg.
Los modelos KS 260 son agitadores orbitales compactos y planos con un movimiento de giro perfecto, para un peso de agitación máximo de 7,5 kg.
KS 130/260 básico:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- La pantalla LED muestra el ajuste de velocidad y tiempo
Control KS130/260**:
- Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
- Una pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Reloj de conmutación de hora electrónico: de 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo (sin fin)
- Con posicionamiento de punto final integrado (para muestreo automatizado controlado por robot)
- Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas con labworldsoft™
KS 501 Digital: agitador orbital de laboratorio de perfil bajo con un agradable diseño, una superficie de montaje grande y una capacidad de carga de hasta 15 kg.
- Control de velocidad infinitamente variable de 0 a 300 rpm
- Indicador digital
- Diámetro orbital de 30 mm
- Ideal para recipientes con un volumen de más de 250 ml (matraces redondos, matraces Erlenmeyer, matraces de cultivo y frascos de cultivo)
- Ideal para pruebas de crecimiento biológico y microbiológico, para la producción de soluciones madre
- Funcionamiento continuo garantizado (sin fin) incluso con cargas extremas
- Incluye temporizador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 7,5 kg |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 500 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Vataje | 45 W |
| Tipo de producto | Agitador orbital |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 420 mm |
| Altura (métrico) | 98 mm |
| Anchura (métrico) | 360 mm |
| Peso (métrico) | 8,8 kg |
| Mostrar más |