Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de carbono activo ORC
Para eliminar los sabores y olores desagradables del cloro del agua. Los cartuchos ORC Fisherbrand™ ofrecen un nivel de rendimiento constante y garantizado.
Marca: Fisherbrand™ ORC
80.43 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Carbono finamente dividido para capturar el 100 % del cloro y el 98 % de sustancias orgánicas
- No se necesita conexión eléctrica
Especificaciones
60 l/h | |
ORC | |
1 unidad | |
Cartuchos | |
60 mm |
Para la purificación de agua | |
3 bar | |
De 10 °C a 40 °C | |
500 mm | |
1,2 kg |
Título del producto
Fisherbrand™ Cartuchos de carbono activo ORC > Caudal: 60 l/h
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido