Learn More
Orceína, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459806
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11459806
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20294.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Es un colorante rojo que se utiliza en microscopía como mordiente para la coloración de flagelos, así como para la detección de tejido elástico en el esputo.
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400-62-0
Fórmula molecular C28H24N2O7
Peso molecular (g/mol) 500.507
Número MDL MFCD00062310
Clave InChI VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
Nombre IUPAC 2,8-bis(2,4-dihidroxi-6-metilanilino)-1,9-dimetildibenzofuran-3,7-diona
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orcein
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Forma física Polvo