missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 Cadaverine, 5-isomer
Descripción
La amina alifática primaria de la cadaverina fluorescente verde Oregon Green™ puede acoplarse reversiblemente a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable por el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3) para formar nuevas sondas biotiniladas. Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247). Esta molécula también puede usarse como marcador polar soluble en agua y fijable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Cadaverina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, cadaverina |
| Etiqueta o tinte | Oregon Green™ 488 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | Oregon Green |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?