Learn More
Org 24598, >98%, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30000938
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Inhibitor of GlyT1; derivative of Org 24598 (Cat. No. 4035).
Potent and selective inhibitor of the glial glycine transporter GlyT1b (IC50 = 6.9 nM). Displays negligible activity at GlyT-2, adrenoreceptors, dopamine, 5HT receptors and noradrenaline, dopamine, 5HT and GABA transporters (pIC50 < 4). Active in vivo.
CAS 372198-97-5
Fórmula molecular C19H20F3NO3
Peso molecular (g/mol) 367.368
Clave InChI KZWQAWBTWNPFPW-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo 2-methyl-3r-3-phenyl-3-4-trifluoromethyl phenoxy propyl amino acetic acid, d00lnk, n-methyl-n-3r-3-phenyl-3-4-trifluoromethyl phenoxy propyl-glycine, methyl-r-3-phenyl-3-4-trifluoromethyl-phenoxy-propyl-amino-acetic acid
PubChem CID 5311285
Nombre IUPAC 2-[methyl-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]acetic acid
SMILES CN(CCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-glycine
Notas de grado de pureza >98%
Fórmula lineal C19H20F3NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble to 10mM in water with gentle warming and to 100mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.36