Learn More
3M™ Dispositivos de control de vapor orgánico
Descripción
- Para utilizarlo, solo tiene que retirar un dispositivo de control de su envase y sujetarlo a la ropa cerca de la zona de respiración
- Para monitorizar un área de trabajo específica, coloque el dispositivo de control en un lugar donde el flujo de aire no esté restringido
- Después de la monitorización, selle la identificación con el tapón suministrado; sustitúyala en el envase; anote la hora, la fecha y los vapores que se van a analizar y envíelo al laboratorio para su análisis†
- Aplicaciones
- Muestreo y revisión periódicos de áreas y trabajos peligrosos; indicación de puntos problemáticos; comprobación de la ventilación y mantenimiento de registros de salud precisos de los empleados.
- Tipos de dispositivo de control
- Los dispositivos de control 3500 y 3510 están diseñados para proporcionar mediciones precisas de la concentración de TWA durante un período de ocho horas. Los dispositivos de control 3500 y 3520 le permiten recopilar datos para su análisis en un laboratorio independiente. Los dispositivos de control 3510 y 3530 incluyen análisis prepagados de hasta tres compuestos por identificación.
- Los dispositivos de control 3520 y 3530 están diseñados con una sección de apoyo especial para entornos de muestreo que incluyen compuestos como acetona, cloruro de metileno y alcohol isopropílico.
- La acetona, la metiletilcetona y el acetato de vinilo pueden mostrar una disminución de la recuperación cuando se toman muestras con alta humedad relativa. Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
- N.º de catálogo de 3M 3500, 3510, 3520, 3530
Información de órdenes
Se dispone de datos de 3M sobre la velocidad de muestreo y el intervalo de medición de los más de 135 vapores que estos dispositivos de control pueden muestrear. Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific en el 1-800-772-6733 para obtener una lista completa de los compuestos orgánicos muestreados.
Compliance
Los dispositivos de control cumplen o exceden los requisitos de precisión de OSHA de ±25 % para muchos contaminantes en el lugar de trabajo.
† El servicio de análisis solo analizará los compuestos que se muestran en el cuadro de análisis de compuestos de 3M. Se pueden analizar hasta tres de los compuestos enumerados por dispositivo de control con análisis prepagado. Para el análisis de compuestos no incluidos en la lista, póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher en el 1-800-772 6733.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo y revisión periódicos de áreas y trabajos peligrosos; indicación de puntos problemáticos; comprobación de la ventilación y mantenimiento de registros de salud precisos de los empleados |
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Analitos detectables | Vapor orgánico |
| Tipo de producto | Dispositivo de control de vapor orgánico con análisis prepagado |
| Modelo | 3510 |