Learn More
Corning™ Software de recuento de organoides para el contador de células Corning™
Exacto: funciona con inteligencia artificial de aprendizaje por máquina.
Marca: Corning™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
El software de recuento de organoides se suministra con una cámara de recuento de 0,2 mm, 20 μl y un código de acceso alfanumérico. Esta extensión de software permite a los operadores del contador de células Corning™ capturar datos rápidos de cultivos celulares 3D basados en la morfología de la estructura. Los resultados se ven en la interfaz de aplicación intuitiva o se puede acceder de forma remota mediante el inicio de sesión en la nube. Almacenamiento ilimitado.
- Exacto: funciona con inteligencia artificial de aprendizaje por máquina
- Multi-informativo: organoides por mililitro de solución y datos del área de la superficie
- Rápido: análisis en tres segundos utilizando el procesamiento basado en la nube
- Rentable y versátil: compatible con cámaras de recuento estándar de 0,1 mm y cámaras de recuento de 0,2 mm. Sin necesidad de consumibles.
Especificaciones
Software de recuento de células | |
Contador de células Corning™ | |
0,2 mm, 20 μl, cámara de recuento y un código de acceso alfanumérico |