Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 8102BN ROSS™
Obtenga lecturas estables de hasta 0,01 de pH en menos de 30 segundos con este electrodo combinado de pH.
475.14€ - 618.08€
Especificaciones
Tipos de conector | WPBNC |
---|---|
Junta | Cerámica |
Material | Cuerpo de vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | |||||
10615261
|
Thermo Scientific™
8102BN |
Con conector BNC | Con conector BNC |
475.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10282921
|
Thermo Scientific™
8102SC |
Con conector de tapón roscado | Con conector de tapón roscado |
618.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 8102BN ROSS proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
- Material: cuerpo de vidrio.
- Rango de pH: de 0 a 14.
- Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C.
- Referencia interna: ROSS.
- Unión: cerámica.
- Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Precisión de pH: 0,01.
- Solución de llenado: 810007
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
- Determinación de pH precisa.
- Electrodo combinado de máximo rendimiento para uso general.
- Diámetro del cabezal: 16 mm.
- Unión doble.
- Compatible con TRIS.
- Conector BNC resistente al agua.
- Cable de 1 metro
Un frasco de solución de llenado 810007
- Ideal para aplicaciones de control de calidad e investigación
Especificaciones
WPBNC | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
ROSS | |
Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS’, n.º de cat. 810001, o en solución de almacenamiento estándar para electrodos de pH, cat. 910001. Para un óptimo funcionamiento del electrodo, utilice la solución de almacenamiento ROSS para electrodos de pH. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene la cámara de referencia y proteja el orificio de llenado. Utilice el cabezal de protección, la funda o el frasco de almacenamiento con unas gotas de solución de almacenamiento para cubrir el bulbo detector y la unión de referencia. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo. | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in | |
16 mm |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
<0,002 pH/día | |
Un frasco de solución de llenado Orion ROSS de 60 ml y tapón de boquilla | |
0,01 | |
De 32 °F a 212 °F | |
39,37 in | |
1 m | |
12 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.