Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™
Código de producto. 10544973
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
WPBNC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10544973 WPBNC 1 PCS
1 options
Código de producto. 10544973
Marca: Thermo Scientific™ 8102BNUWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice determinaciones de pH precisas con este electrodo combinado de uso general con cuerpo de vidrio de rendimiento superior y conector BNC resistente al agua.
Realice determinaciones de pH precisas con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™, un electrodo combinado de uso general con cuerpo de vidrio de rendimiento superior y conector BNC resistente al agua. La respuesta de pH es independiente de los cambios de temperatura y puede utilizarse en cualquier medidor de pH con una conexión BNC.
Incluye:
  • Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion ROSS, 810007
Requiere:
  • Tampones de pH para calibración.
  • Vasos de precipitados de plástico o vidrio.
  • Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
  • Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNC resistente al agua es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Recomendada para:
  • Aplicaciones de investigación y de control de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo combinado con cuerpo de vidrio
Tipos de conector WPBNC
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de pH
Desviación <0,002 pH/día
Tipo de solución de llenado 3 M KCl
Incluye Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion ROSS
Referencia interna ROSS
Precisión 0,01
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Longitud del cable (imperial) 39,4 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.