Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™
Código de producto. 11732767 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
WPBNC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11732767
Marca: Thermo Scientific™ 8135BNUWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice determinaciones de pH precisas con el electrodo combinado de pH de rendimiento superior con cuerpo epóxico Thermo Scientific™ Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™.
Realice determinaciones de pH precisas con el electrodo combinado de pH de rendimiento superior con cuerpo epóxico Thermo Scientific™ Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™. Su práctica punta de superficie plana mide el pH de superficies húmedas y suaves, sólidas y semisólidas, y de pequeñas muestras en microplacas.
Incluye:
  • Cable de 1 metro.
Requiere:
  • Tampones de pH (pH 7 de ±1 a 3 unidades de pH), vasos de precipitados de plástico o vidrio.
  • Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
  • Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNWP es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Recomendada para:
  • Medir el pH de superficies húmedas y suaves, sólidas y semisólidas, como placas de gel agar, carnes, masa de pan o muestras similares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH Ultra
Tipos de conector WPBNC
Junta Fibra de vidrio
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de pH
Electrodo. Electrodo combinado con cuerpo epóxico y punta de superficie plana; 20 x 12 mm
Tipo de solución de llenado 3M KCl
Referencia interna ROSS
Precisión 0,01
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Garantía 2 años
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 1 m
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.