Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™
Mida muestras genéricas de pH y muestras viscosas o coloidales con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™.
Marca: Thermo Scientific™ 8175BNWP
Descripción
Mida muestras genéricas de pH y muestras viscosas o coloidales con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™ con junta de manguito con diseño de cierre por gravedad.
Incluye:
- Protección de bulbo desmontable.
- Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007
Especificaciones
Electrodo de pH Sure-Flow | |
Sure-Flow | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH | |
Protección de bulbo desmontable, frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS | |
0,01 | |
Semimicro |
BNC | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
ROSS | |
De 32 °F a 212 °F | |
16 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.