Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Orion™ Triode™, cable de 3 m
Utilice la sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 sobre el terreno o en la planta.
Marca: Thermo Scientific™ 9107BNMD
366.57 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice la sonda de compensación automática de temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ altamente versátil sobre el terreno o en la planta. La sonda contiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado.
Características:
- Material: cuerpo epóxico para más resistencia
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
- Tipo de referencia: Ag/AgCl
- Junta: Mecha
- Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Recomendado para el uso con:
9107BN y 9107WP = ATC para Orion A/A+ modelos 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720 y 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC para Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star y Versa Star
Dimensiones:
110 x 12 mm, diámetro del tapón: 16mm
Especificaciones
pH/ATC Triode | |
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star | |
0°C a 80°C | |
Desde 0 hasta 14 | |
12 mm | |
Mecha | |
120 mm | |
De 32° a 194 °F | |
BNC impermeable |
La sonda de compensación automática de la temperatura/pH 3 en 1 Thermo Scientific Orion 9107BN Triode tiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado. | |
Epoxi | |
Sonda de pH/ATC, conector BNC resistente al agua | |
0,47 in | |
16 mm | |
4,7 in | |
Ag/AgCl | |
BNC | |
1,5 m |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.