Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe
Operate this highly-versatile probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Marca: Thermo Scientific™ 9109WL
Descripción
Operate the highly-versatile Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Características:- Material: cuerpo de epoxi.
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
- Tipo de referencia: Junta Ag/AgCl: Mecha
- Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Uso con medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S
Dimensiones:
- Dimensiones: 110 x 12m
- Diámetro del tapón: 16mm
Especificaciones
pH/ATC Triode | |
Medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S | |
De 0 °C a 90 °C | |
Desde 0 hasta 14 | |
12 mm | |
Mecha | |
120 mm | |
De 32° a 194 °F | |
Conector tipo banana |
La sonda de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 requiere un gel de bajo mantenimiento con ATC incorporado. Para trabajos de campo o en planta. | |
Epoxi | |
Sonda ATC/pH | |
0,47 in | |
22 mm | |
4,7 in | |
Ag/AgCl | |
Conector tipo mini banana | |
6 m |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.