Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe
Operate this highly-versatile probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Marca:  Thermo Scientific™ 9109WP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11742827
  • 597.98€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Operate the highly-versatile Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH/ATC Probe in either the field or a plant. Contains a low-maintenance, gel-filled electrode with built-in ATC.
Características:
  • Material: cuerpo de epoxi.
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
  • Tipo de referencia: Junta Ag/AgCl: Mecha
  • Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Recomendada para el uso con:
Uso con medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S
Dimensiones:
  • Dimensiones: 110 x 12m
  • Diámetro del tapón: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
pH/ATC Triode
Medidores Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 y 266S
De 0 °C a 90 °C
Desde 0 hasta 14
12 mm
Mecha
120 mm
De 32° a 194 °F
Conector tipo banana
La sonda de pH/ATC Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3 en 1 requiere un gel de bajo mantenimiento con ATC incorporado. Para trabajos de campo o en planta.
Epoxi
Sonda ATC/pH
0,47 in
22 mm
4,7 in
Ag/AgCl
Conector tipo mini banana
1 m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.