Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9156BNWP
Realice mediciones de pH rutinarias en condiciones de resistencia mediante este electrodo combinado de pH.
Marca: Thermo Scientific™ 9156BNWP
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9156BN está destinado a la medición rutinaria del pH en condiciones difíciles.
Cuerpo irrompible y con una extensión que supera el bulbo de vidrio detector del pH para mejorar la protección.
Incluye:
- Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Especificaciones
Electrodo combinado de pH de uso general con cuerpo epóxico y conexión BNC resistente al agua | |
Fibra de vidrio | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH combinado, conector BNC resistente al agua | |
Medidor de pH Orion | |
0,02 | |
4,7 in | |
0,47 in | |
16 mm |
Se requiere un adaptador BNC a USS con este producto como compra por una sola vez. N.º de referencia: 13-641-890 | |
Cuerpo epóxico | |
0°C a 90°C | |
KCl 4M con Ag/AgCl | |
Ag/AgCl | |
De 32° a 194 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.