Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de dióxido de carbono Orion™ 9502BNWP
Mida el dióxido de carbono, el carbonato y el bicarbonato de soluciones acuosas de forma rápida y exacta con el electrodo de dióxido de carbono Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP.
Marca: Thermo Scientific™ 9502BNWP
Descripción
Mida el dióxido de carbono, el carbonato y el bicarbonato de soluciones acuosas de forma rápida y exacta con el electrodo de dióxido de carbono Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP.
Información para pedidos:
- Estándares de calibración: 950206 (0,1 M NaHCO3); 950207 (100 ppm como CaCO3)
- ISA requerido: 950210
- Cuatro membranas de repuesto con juntas tóricas: 950204
Especificaciones
BNC resistente al agua | |
Electrodo de dióxido de carbono | |
Con conector BNC resistente al agua | |
Electrodo de dióxido de carbono |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.