Learn More
Thermo Scientific™ Microelectrodo de pH Orion™ 9826BN
Código de producto. 10558361
Click to view available options
Referencia interna:
Ag/AgCl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10558361
Marca: Thermo Scientific™ 9826BN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida con precisión el pH en células NMR con el microelectrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN.
Mida con precisión el pH en células NMR con el microelectrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 9826BN.
Incluye:
  • Solución de relleno para electrodos Orion, 900011
Recomendada para:
  • Específico para células NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Micro-electrodo de pH
Junta Cerámica
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Electrodo. Electrodo combinado largo para células NMR; 288 x 6 mm
Tipo de solución de llenado 4M KCl con Ag/AgCl, Orion n.º N.º 900011
Referencia interna Ag/AgCl
Inmersión máx. 2mm
Precisión 0,02
Requisitos de almacenamiento Para asegurar la rápida respuesta y el cierre por gravedad, el elemento detector y la junta de referencia no deben secarse. Limpie siempre el electrodo antes de guardarlo. Almacenamiento a corto plazo (hasta una semana): Sumerja el electrodo en la solución de almacenamiento de electrodos de pH, cat. 910001. Para evitar que se cristalice la solución de llenado, cubra el orificio de llenado siempre que desee almacenar el electrodo y abra el orificio de llenado al calibrar y realizar la medición. Almacenamiento a largo plazo (más de una semana): Rellene el electrodo y proteja el orificio de llenado. Cubra el electrodo con el tubo de vidrio protector que contiene unas gotas de solución de almacenamiento. Antes de volver a utilizar el electrodo, prepárelo como si fuera uno nuevo.
Longitud (imperial) 8,98 in
Longitud del cable (imperial) 3,28 pies
Longitud (métrico) 228 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,24 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 6 mm
Diámetro del tapón (métrico) 2,5 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.