Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos ISE detectores de gas amónico Orion™
Realice mediciones rápidas, fiables y precisas del amoniaco disuelto en soluciones acuosas con el electrodo ISE detector de gas amónico Thermo Scientific™ Orion™.
Marca:  Thermo Scientific™ 9512BNWP
1449.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10518941
  • 1844.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Realice mediciones rápidas, fiables y precisas del amoniaco disuelto en soluciones acuosas con el electrodo ISE detector de gas amónico Thermo Scientific™ Orion™.
Ammonia is an important aspect of wastewater and environmental management. The 9512BNWP complies with SM 4500-NH3 D-1997 or E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Features
9512BNWP features a hydrophobic gas-permeable membrane technology for use with either loose membrane 951204 or pre-assembled membrane caps 951205. Good for samples with > 0.1 mg/L ammonia.
Solutions required 
Standards
951006     0.1 M NH4Cl standard, 475 mL bottle
951007     1000 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
951207     100 ppm ammonia as nitrogen standard, 475 mL bottle
ISA
951211      Ammonia ISA with blue dye, 475 mL bottle
Electrode fill solution
951202     Electrode filling solution, 60 ml bottle
Storage solution
951213     Ammonia electrode storage solution, 475 mL bottle
Consumables required
Membranes
951204     Loose membranes for standard electrodes, box of 20
951205     Bonded membranes for standard electrodes, pack of 3
Items included with
951202     Electrode filling solution, 60 mL 1 bottle
951204     Loose membranes, box of 20. 2 boxes
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BNC resistente al agua
5,87 in
15,1cm
Epoxi
De 32 °F a 122 °F
De 0 °C a 50 °C
Electrodo ISE detector de gas amónico
29,5 in
75cm
Intervalos: de 1,0 a 5 x 10E7M
Combinación de detección de gas amónico
Electrodo ISE detector de gas amónico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.