Learn More
Thermo Scientific™ Turbidímetro Orion™ AQ4500
Utilice las fuentes dobles de luz LED y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. que ofrece este turbidímetro.
Marca:  Thermo Scientific™ AQ4500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10550753
  • 2743.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Vuelva a solicitar los patrones de calibración de repuesto para AQ4500 (AC45ST) y viales de repuesto en un paquete de 12 (AC2T24). También se encuentra disponible el aceite de silicona y un conjunto de paños (AC45S1).
Descripción
Descripción
Utilice las funciones avanzadas del turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQ4500, como fuentes dobles de luz y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. Manténgase al día respecto a los cambiantes protocolos normativos y utilice el LED de luz blanca cumplirá con los requisitos de la EPA 180.1 y con el LED infrarrojo (IR) cumplirá los requisitos de la ISO 7027. Seleccione el modo de medición de entre los disponibles, incluidos EPA 180.1, ISO para mediciones nefelométricas, ISO para absorbancia, % de transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Registre datos en la memoria interna o solicite el cable AQ4CBL para enviar datos a la impresora o copiarlos en un ordenador para facilitar el almacenamiento de los resultados con marca de fecha y hora.
  • EE. UU. Aprobación de la EPA para el análisis y generación de informes de turbidez del agua potable según 40 CFR parte 141, vol. 74, n.º 147, del lunes 3 de agosto de 2009. Rules and Regulations pp. 38351-38356
  • Fuente doble para cumplir con EPA 180.1 e ISO 7027
  • Mediciones nefelométricas y proporcionales con calibración automática
  • Turbidímetro IP67 portátil resistente al agua
  • Lecturas entre 0 y 1000 UTN con posibilidad de elegir unidad: NT, FTU, FNU, ASBC o EBC
Incluye:
  • Medidor AQ4500
  • Conjunto de 5 patrones de calibración principales aprobados por EPA de EE. UU.
  • Siete viales de vidrio
  • Guía del usuario
  • Maletín de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Turbidímetro
LED
Kit de turbidímetro y calibración
180.1
ISO 7027
LED, Múltiple
2500 horas
Aprobación de la EPA de EE.UU. del informe de agua potable según la parte 141 CFR40 , vol .74, n.º 147, lunes 3 de agosto de 2009. Normas y regulaciones pág. 38351-38356 EPA 180.1 e ISO 7032
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Turbidímetro Orion™ AQ4500 > Kit de turbidímetro y calibración