Learn More
Thermo Scientific™ Turbidímetro Orion™ AQUAfast AQ3010
Descripción
Genere una lectura exacta de la turbidez en cuestión de segundos con el turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010. Se trata de un turbidímetro sencillo pero potente que ofrece una gran variedad de funciones, lo que lo hace perfecto para los trabajos en planta, campo o laboratorio. Utilice la fuente de luz LED de infrarrojos (IR) para cumplir con los requisitos de la norma ISO 7027 y medir de forma fiable la turbidez con valores de rango automático desde 0 hasta 1000 NTU. Este medidor IP67 resistente al agua ofrece una larga duración de la batería promediando las 3000 pruebas.
- Los resultados se leen fácilmente en el visor LCD, grande y luminoso, apropiado para los distintos entornos laborales.
- Cambio automático de rango de 0 a1000 NTU
- Utiliza el principio nefelométrico con detección de 90°.
- Cumple la norma ISO 7027 y ofrece una fuente de luz consistente que permite incrementar la exactitud.
- Sin necesidad de mezclar ni diluir con patrones primarios de gránulos de polímero aprobados por EPA para obtener una calibración más rápida.
Aviso sobre pedidos:
Los productos de repuesto incluyen: Juego de piezas AC301S, aceite de silicona y tela AC3SIL, y Vial AC3V25. Otros accesorios incluyen el cepillo de limpieza AC3CBR y el patrón de turbidez de formacina (4000 NTU,475 ml) AC45FZ.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tiempo de respuesta | < 6 s |
| Descripción | Kit de medición de la turbidez |
| de control principal | Encendido/apagado, Calibración, Desplazamiento arriba, Desplazamiento abajo, Lectura/Aceptar |
| Clasificación IP | IP67 |
| Precisión | ± 2 % de la lectura ± 1 LSD para 0-500 UTN; ± 3 % de la lectura ± 1 LSD para 501-1000 UTN |
| Resolución | 0,01 NTU (de 0,01 a 19,99 NTU), 0,1 NTU (de 20,0 a 99,9 NTU), 1 NTU (de 100 a 1000 NTU) |
| Turbidez | De 0,01 a 19,99 UTN con resolución de 0,01 UTN; de 20,0 a 99,9 UTN con resolución de 0,1 UTN; 100-1000 UTN con resolución de 1 UTN |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.