Learn More
Thermo Scientific™ Colorímetro COD Orion™ AQUAfast™ AQ3140
Diseñado para el laboratorio, este colorímetro COD es un instrumento de un solo parámetro para determinar el índice de demanda de oxígeno química en el agua para mercados como las aguas residuales, los alimentos y las bebidas, la acuicultura y la agricultura.
Marca: Thermo Scientific™ AQ3140
1073.50 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
Descripción
El colorímetro COD Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3140 es un instrumento de un solo parámetro para determinar la demanda de oxígeno química en el agua. Este colorímetro está diseñado para proporcionar resultados precisos y reproducibles gracias a sus características específicas, como su gran pantalla digital retroiluminada, la desconexión automática, el teclado fácil de usar, la fecha y reloj de tiempo real, el modo de calibración, la función de almacenamiento, la cámara de muestras resistente al agua y muchas más. El colorímetro COD AQUAfast AQ3140 se utiliza en mercados como aguas residuales, alimentos y bebidas, acuicultura y agricultura.&
El colorímetro COD Orion AQUAfast AQ3140 es ideal para ensayos específicos de COD (demanda química de oxígeno) de agua y aguas residuales, incluidas las aguas residuales industriales, y está diseñado para ayudar a cumplir los requisitos de ensayo de la EPA de EE. UU. para las mediciones de COD de las muestras de aguas residuales. Utilizando dos fuentes de luz LED a longitudes de onda de 430 nm y 610 nm, este colorímetro mide tres rangos de ensayo de COD de rango bajo de 0 a 150 mg/l, rango medio de 0 a 1500 mg/l y rango alto de 0 a 15000 mg/l. El colorímetro COD AQ3140 tiene certificación CE, es resistente al agua IP67 y admite tubos de digestión de dicromato de COD Orion AQUAfast de 16 mm, disponibles en paquetes de 25 tubos estándar y en los nuevos paquetes de 150 tubos a granel. El termorreactor Orion AQUAfast COD165 también está disponible como accesorio independiente para ensayos de digestión.- Pantalla digital de gran tamaño retroiluminada
- Apagado automático
- Teclado de fácil uso
- Fecha y reloj de tiempo real
- Modo de calibración
- Función de almacenamiento
- Cámara de muestras resistente al agua
- Diseño ergonómico y en ángulo para un uso fácil manual o de sobremesa
- Garantía de 2 año
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
3 % a escala completa (T = 20 a 25 °C) | |
17 horas de tiempo de funcionamiento o 5000 mediciones en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada | |
CE | |
16 con sello de fecha/hora | |
LCD retroiluminada | |
IP67 | |
AQUAfast | |
430, 610 nm | |
Colorímetro con maletín de campo, pilas y documentación | |
Intervalo bajo: De 0 a 150 mg/l de O2; gama media: De 0 a 1500 mg/l de O2; gama alta: De 0 a 15 000 mg/l de O2 | |
2 años | |
260 g (con pilas) |
Sí | |
Funciones de calibración de fábrica y usuario | |
Tubos de digestión de DQO de 16 mm | |
4 x AAA | |
155 x 75 x 35 mm | |
2 x LED | |
Colorímetro COD | |
Reactivos: CODL00, CODL150, CODH00, CODM150, CODHP0, CODH150; termorreactor: COD165 | |
Tubos de digestión | |
Colorímetro de cloro dedicado | |
± 1 nm |