Learn More
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11757717
|
Thermo Scientific™
AC45FZ |
Patrón de turbidez de formacina, 4000 UTN, 475 ml |
128.64€
475 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10494362
|
Thermo Scientific™
AC45ST |
Patrones primarios para AQ4500, SDVB para 0, 1,0, 10, 100, 1000 NTU |
502.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11767717
|
Thermo Scientific™
AC45S1 |
Kit de aceite de silicio y paño |
43.22€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11722178
|
Thermo Scientific™
AC2T24 |
Viales de repuesto para turbidez |
272.36€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10672853
|
Thermo Scientific™
AQ4CBL |
Cable RS232 para cargas de métodos y descargas de datos en AQ4000/AQ4500 |
316.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Asegúrese de que su turbidímetro Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 tiene los accesorios que necesita con nuestra selección de accesorios para el turbidímetro Orion™ AQUAfast™ AQ4500 que incluyen viales para turbidímetro, patrones primarios de turbidez y patrones de turbidez de formacina, entre otros. Nuestro turbidímetro Orion AQUAfast AQ4500 incluye funciones avanzadas, como fuentes dobles de luz y métodos para agua potable y residual aprobados por la normativa de la EPA de EE. UU. Esté al día respecto a los cambiantes protocolos normativos; con el LED de luz blanca cumplirá con los requisitos de la EPA 180.1 y con el LED infrarrojo cumplirá los requisitos de la ISO 7027. Seleccione el modo de medición de entre los disponibles, incluidos EPA 180.1, ISO para mediciones nefelométricas, ISO para absorbancia, % de transmitancia, EBC y ASBC. Este medidor resistente al agua IP67 registra 100 puntos de datos y ofrece un promedio de duración de la batería de 2500 horas de uso intermitente.
Los accesorios para el turbidímetro Orion AQUAfast incluyen patrones primarios, patrón de turbidez de formacina, kit de aceite de silicio y paño y viales para turbidímetro de recambio.Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Seguridad y manipulación
- Formazin Standard, 4000 NTU
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hexamethylenetetramine
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.