Learn More
Thermo Scientific™ Termorreactor Orion™ AQUAfast COD165
Lleve a cabo controles medioambientales y de aguas residuales con el termorreactor Orion™ AQUAfast COD165 Thermo Scientific™ con cinco temperaturas de trabajo preestablecidas y cuatro tiempos de ejecución preestablecidos.
Marca: Thermo Scientific™ COD165
Descripción
Realice controles medioambientales y de aguas residuales con el termorreactor Orion™ AQUAfast COD165 Thermo Scientific™. El termorreactor COD165 está equipado con un selector de tensión automático para tensiones de entre 90 y 260 V con una frecuencia de 50 o 60 Hz. Seleccione de entre cinco temperaturas de trabajo preestablecidas de 100 ºC, 120 °C, 150 °C, 160 °C y 165 °C y cuatro tiempos de ejecución preestablecidos de 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos o tiempo continuo. Basta con colocar tubos de muestra redondos de 16 mm en los pocillos del digestor, cubrirlos con el protector de seguridad con bisagras, ajustar la temperatura y el tiempo y dejar que las muestras se digieran.
Características:- Ajustes de temperatura para 100°C, 120°C, 150°C, 160°C y 165°C.
- Programe el apagado automático con tiempos preestablecidos de 30, 60, y 120 minutos o utilice el modo continuo de temperatura para control manual de la temperatura.
- Selección automática de la tensión de entre 90 V y 260 V y de frecuencia de 50/60 Hz con el cable de alimentación adecuado para EE.UU./Canadá, UE y China (incluido).
Aviso sobre pedidos:
Los accesorios incluyen kits de prueba de COD (rango de 0 a 150 ppm, CODL00; rango de 0 a 1500 ppm, CODH00; rango de 0 a 15.000 ppm, CODHP0) y estándares de COD (rango de 1000ppm, CODS01; rango de 10.000 ppm, CODS10).
Especificaciones
± 0,2 final de escala % | |
100/220 V | |
3,6 kg | |
± 0,5 °C | |
100/220 V/50/60 Hz | |
Sí | |
Hasta 25 tubos de digestión, 16 mm de diámetro | |
Automático por software | |
Microprocesador PID | |
400 w |
Termorreactor COD165 | |
127 oz | |
50/60 Hz | |
± 0,1 °C | |
± 0,5 °C | |
Plástico transparente, apertura abisagrada para cargar y descargar | |
Pt100 clase A | |
100, 120, 150, 160 o 165 °C | |
30, 60, 120 min o continuo | |
Monitor |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.