Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Código de producto. 11722228
Click to view available options
Tipo:
Alcalinidad
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloro, clorato de sodio
Cloruro
Comprimido de reactivo de bromo
Dióxido de cloro
Fosfato
Hidracina
Hierro
Manganeso
Método de metalftaleína
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cobre
pH
Ácido cianúrico
temp:
DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2
De 0,01 a 0,25 mg/l
De 0,1 a 13,5 mg/l
De 0.01 a 0.3 mg/l de Al
De 0.01 a 0.5 mg/l de N
De 0.01 a 6 mg/l de Cl2
De 0.02 a 1 mg/l de Fe
De 0.02 a 1 mg/l de N
De 0.02 a 1 mg/l de Zn
De 0.04 a 0.5 mg/l de S
De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4
De 0.05 a 0.5 mg/l de O3
De 0.05 a 4 mg/l de PO4
De 0.05 a 4 mg/l de SiO2
De 0.05 a 5 mg/l de Cu
De 0.05a 4 mg/l de SiO2
De 0.2 a 4 mg/l de Mn
De 0.5 a 25 mg/l de Cl-
De 1 a 40 mg/l
De 1 a 80 mg/l de PO4
De 2 a 50 mg/l
De 5 a 100 mg/l de SO4
De 5 a 200 mg/l de CaCO3
De 5 a 200 mg/l
De 5 a 90 mg/l
pH de 6.5 a 8.4
Cantidad:
100 comprimidos
100 pruebas
100 tests
30 pruebas
50 ensayos cada uno (libre y total)
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 30
Código de producto. 11722228
Marca: Thermo Scientific™ AC2065
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cinc
Formatos de reactivos de pruebas Tableta
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro Orion AquaMate 8000 UV-Vis, espectrofotómetro Orion AquaMate 7000 Vis, colorímetro
Descripción Tabletas de reactivos de cinc AQUAfast, 50 ensayos
Incluye Conjunto de 2: 50 comprimidos de cobre/cinc LR, 50 comprimidos de EDTA
Método Circón
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24)
temp De 0.02 a 1 mg/l de Zn
Métodos aprobados por la EPA Aguas residuales: Métodos estándar 3500-Zn B
Cantidad 50 pruebas
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.